Få mere at vide
3M™ Aura™ Specialrespirator, serie 9300
Artikelnummer. 11797564 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtereffektivitet:
FFP1
FFP2
FFP3
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtereffektivitet Med udåndingsventil Farve Pakningsstørrelse
11797564 FFP2 Ja Blå Pakke med 10
12352399 FFP1 Ja Grå Pakke med 10
11763373 FFP1 Nej Blå Pakke med 20
15263059 FFP3 Ja Hvid -
12352389 FFP1 Nej Grå Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11797564 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000034738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    528.08 DKK / Pakke med 10
    Spare 616.92 DKK
    53% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Let og foldbar. De 3M Aura Particulate Respirator bruger et unikt design med tre paneler for større komfort og nem kommunikation.
Passer til en bred vifte af ansigtsformer og størrelser
  • Filterteknologi med lav vejrtrækningsmodstand for lettere vejrtrækning
  • Genialt design med tre paneler rummer større ansigtsbevægelser under tale for mere behageligt at have på
  • Et præget toppanel for at reducere dug af briller
  • Et skulptureret næsepanel for forbedret kompatibilitet med briller
  • En innovativ hagetap for nem påføring og justering af åndedrætsværnet i ansigtet
  • Leveres i hygiejnisk emballage for at hjælpe med at beskytte åndedrætsværnet mod kontaminering før brug, og tillader også praktisk opbevaring og dispensering på arbejdspladsen.
  • Cool Flow™ ventil reducerer varmeopbygningen for at tilbyde arbejderne komfortabel beskyttelse - selv under varme og fugtige forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN149:2001 + A1:2009
Farvekode Blå
Farve Blå
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Produkttype Partikelrespirator med generende organisk dampaflastning
Størrelse Standard
Med udåndingsventil Ja
Filtereffektivitet FFP2
Materiale til filtreringslag Elektret (polyester, polypropylen og kulstof)
Inkluderer Blå farvekodede stropper
Latex fri Ja
Model- 9926
Generende lugtlindring Syre gas
Mængde 10/Pk.
Form Kop
Sterilitet Ikke steril
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej