Få mere at vide
asecos™ Special Sorbents Roll
Artikelnummer. p-200003731 Shop alle asecos produkter
Længde (metrisk):
45 m
90 m
Bredde (metrisk):
400,00 mm
700,00 mm
800,00 mm
Artikelnummer. 17896506
Brand: asecos™ 9913
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Special Sorbents Roll er ideel til sikker absorption af syrer, alkalier, aggressive kemikalier og olie.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Kraftig klud
Type Kemisk sorbentrulle
Længde (engelsk) 147.64 ft.
Længde (metrisk) 45 m
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 400,00 mm
Vægt (engelsk) 27.12 lb.
Vægt (metrisk) 12.3 kg