Få mere at vide
asecos™ Specialsorbenter Mat
Artikelnummer. p-200003734 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
6,4 kg
7,3 kg
Artikelnummer. 17816396
Brand: asecos™ 9917
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Special Sorbents Mat er ideel til sikker absorption af syrer, alkalier, aggressive kemikalier og olie.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Kraftig klud
Type Kemisk sorberende pude
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 400.00 mm
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 400.00 mm
Vægt (engelsk) 14.11 lb.
Vægt (metrisk) 6,4 kg