Learn More
asecos™ Specialsorbenter Mat
Product Code. 17846396 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Vægt (metrisk):
6,4 kg
7,3 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Vægt (metrisk)
17846396 7,3 kg
17816396 6,4 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17846396 Supplier asecos™ Supplier No. 9918
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Special Sorbents Mat er ideel til sikker absorption af syrer, alkalier, aggressive kemikalier og olie.
  • Meget stærk holdbarhed
  • Velegnet til tung og langvarig brug
  • Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
  • Enestående absorptionsevne
  • Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
  • Lys til mindre lækager og forebyggelse
  • Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Specifications
Farve Gul
Materiale Kraftig klud
Type Kemisk sorberende pude
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 400.00 mm
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 400.00 mm
Vægt (engelsk) 16.09 lb.
Vægt (metrisk) 7,3 kg