Få mere at vide
asecos™ Særlige sorbentpuder
Shop alle asecos produkter
Bredde (metrisk):
250,00 mm
460,00 mm
Beskrivelse
- Meget stærk holdbarhed
- Velegnet til tung og langvarig brug
- Tætvævede fibre, høj slidstyrke og lav-fnug overflade
- Enestående absorptionsevne
- Stor absorptionskapacitet (op til 16 gange egenvægt)
- Lys til mindre lækager og forebyggelse
- Tung til større lækager eller absorption af vandpytter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Kraftig klud |
| Type | Kemisk sorberende pude |
| Længde (engelsk) | 9,84''. |
| Længde (metrisk) | 250.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 9,84''. |
| Bredde (metrisk) | 250,00 mm |
| Vægt (engelsk) | 7.94 lb. |
| Vægt (metrisk) | 3.6 kg |