Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Mikroskopobjektglas i speciel størrelse, frostet
Artikelnummer. 10705373
Skift visning
Størrelse: 76 x 52 mm
Artikelnummer.
10705373 Størrelse: 76 x 52 mm
1 options
Artikelnummer. 10705373 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 1100020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Mikroskopobjektglas til mikroskopisk undersøgelse og klargøring og arkivering af prøver.
  • Godt fugtbare mikroskopobjektglas
  • Fremstillet af sodakalkglas af tredje hydrolytisk klasse
  • I overensstemmelse med DIN ISO 8037/1
  • Forrenset, klar til brug, autoklaverbar
  • Til in vitro-diagnostik (IVD) applikationer i henhold til IVD-direktiv 98/79/EC, med CE-mærke, anbefalet bedste-før-dato og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
nr. pr. sag 2250
nr. pr. pakke 50
Kanter Skære
Frostet Ikke frostet
Materiale Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Objektglas til mikroskop
Certificeringer/compliance CE-mærke, DIN ISO 8037/1
Hjørnestil 90°
Mængde 50 stk i papæske
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm