Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Specielt sand til bad
Artikelnummer. 10290002
Mængde:
2 kg
Pakningsstørrelse:
4kg
Artikelnummer. 10290002
Brand: Gestigkeit Harry™ QS4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med universalbade til sand eller olie.
  • Leveres i mængder på 2 kg
  • Giver mulighed for jævn opvarmning
Tekniske data
Oversigt Specielt sand til sandbad
Mængde 2 kg