Få mere at vide
Hellma™ Specielle optiske glas 6030-OG makrocellekuvetter
Artikelnummer. p-8005776
Kapacitet (metrisk):
14.000μ L
17.500 μl
7000 μl
Vejlængde:
20 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10015110
Brand: Hellma™ 60304010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 6030-OG Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT DESAG™, a colourless highly transparent crown glass in the form of drawn panes with fire-polished surfaces.
  • Bølgelængde på 360 til 2500nm
  • Til fotometri- og kolorimetrimålinger
Tekniske data
Type Makroabsorptionscelle
Kapacitet (metrisk) 14.000μ L
Materiale Specielt optisk glas
Bredde (metrisk) interiør 9.5mm
Vejlængde 40 mm
Bølgelængdeområde 360 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Fotometriske og kolorimetriske målinger
Form Rektangel