Få mere at vide
Hellma™ Specielle optiske glas 6030-OG makrocellekuvetter
Kapacitet (metrisk):
14.000μ L
17.500 μl
7000 μl
Vejlængde:
20 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Bølgelængde på 360 til 2500nm
- Til fotometri- og kolorimetrimålinger
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Makroabsorptionscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 14.000μ L |
| Materiale | Specielt optisk glas |
| Bredde (metrisk) interiør | 9.5mm |
| Vejlængde | 40 mm |
| Bølgelængdeområde | 360 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Fotometriske og kolorimetriske målinger |
| Form | Rektangel |