Få mere at vide
Hellma™ Specielle optiske glas mikroabsorptionsceller
Kapacitet (metrisk):
20.000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikroabsorptionscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 20.000μ L |
| Materiale | Specielt optisk glas |
| Bredde (metrisk) interiør | 2mm |
| Vejlængde | 10 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |