Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spebrutinib, 95 %
Product Code. 17111136 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
17111136 100 mg
1 options
Product Code. 17111136 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 468061000
Specifications
Kemisk navn eller materiale Spebrutinib
CAS 1202757-89-8
Synonym N-(3-((5-fluor-2-((4-(2-methoxyethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamid; AVL-292
Mængde 100 mg
Molekylær formel C22H22FN503
Formel vægt 423.45
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%