Få mere at vide
SI Analytics™ Spydspids pH-kombinationselektrode
Shop alle SI Analytics produkter
Knudepunkt:
3 x keramisk membran
Hulmembran
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stikhoved tilslutning
- Spydspids
- Fremstillet af A-glas
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stikhoved |
| Knudepunkt | 3 x keramisk membran |
| Materiale | A-glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, semi-mikro |
| Intern reference | Silamid™ |
| membran | Kugle |
| Model- | L 6880 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +80 °C |
| Længde (metrisk) | 70/50 mm |
| Vis mere |