Få mere at vide
Gilson™ SPE Manifold
Artikelnummer. 16696165 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Antal havne:
24
Artikelnummer. Antal havne
16696165 24
1 options
Artikelnummer. 16696165 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 37417012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12765.00 DKK
    12089.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 675.27 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SPE-manifoldsæt
  • Patronudkasterplade (antal 1)
  • Patronholder, SPE, 24-positioner, 3 mL (antal 1)
  • Pakning med klæbende forsegling, 24-positioner (antal 2)
  • Manifold, SPE, 24-positioner (antal 1)
  • O-rings manifoldtætning (antal 1)
  • Rørstativ, SPE-opsamling, 1 –3 mL, 12 x 75 mm (antal 1)
Tekniske data
Oversigt 24 Positionssæt
Volumen (metrisk) 3 mL
Materiale SPE Manifold
Antal havne 24