Få mere at vide
Gilson™ SPE Manifold
Shop alle Gilson produkter
Antal havne:
24
Beskrivelse
- Patronudkasterplade (antal 1)
- Patronholder, SPE, 24-positioner, 1 mL (antal 1)
- Pakning med klæbende forsegling, 24-positioner (antal 2)
- Manifold, SPE, 24-positioner (antal 1)
- O-rings manifoldtætning (antal 1)
- Rørstativ, SPE-opsamling, 1 –3 mL, 12 x 75 mm (antal 1)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 24 Positionssæt |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Materiale | SPE Manifold |
| Antal havne | 24 |