Få mere at vide
Gilson™ SPE Manifold
Artikelnummer. 16616175 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Antal havne:
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal havne Pakningsstørrelse
16616175 96 Hver
1 options
Artikelnummer. 16616175 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 37417014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10695.00 DKK
    8500.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 2194.87 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
SPE-manifoldsæt
  • Konfigurationssæt: SPE-manifoldsæt med 96 positioner
  • Pakning med klæbende forsegling, 96-positioner (antal 2)
  • Manifold, SPE, 96-position (antal 1)
  • O-rings manifoldtætning (antal 1)
  • SPE-pladeadapter (antal 1)
Tekniske data
Oversigt 96 Positionssæt
Antal havne 96