Få mere at vide
SPDB, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495168
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495168 10 mg -
16481036 200 mg 200mg
16431397 50 mg -
16427897 5 mg -
16415876 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495168 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12448
MedChemExpress SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).
SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SPDB
CAS 115088-06-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H14N2O4S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 200 mg/mL (612.76 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (306.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CC1)N(OC(CCCSSC2=NC=CC=C2)=O)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 326.39
Formel vægt 326.39
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Powder