Få mere at vide
SPDB-DM4, MedChemExpress
Beskrivelse
SPDB-DM4 is a drug-linker conjugate for ADC by using the maytansinebased payload (DM4, a tubulin inhibitor) via a SPDB linker, exhibiting potent anti-tumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SPDB-DM4 |
| CAS | 1626359-62-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C46H63ClN4O14S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (50.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)OC([C@H](C)N(C)C(CCC(C)(C)SSCCCC(ON(C4=O)C(CC4)=O)=O)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC5=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N5)O)C)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 995.59 |
| Formel vægt | 995.59 |
| Vis mere |