Få mere at vide
SPC25 Antibody [Alexa Fluor« 405], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498700 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498700 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498700 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335159AF405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SPC25 Polyclonal antibody specifically detects SPC25 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen SPC25
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias AD024, hSpc25, kinetochore protein Spc25, MGC22228,2600017H08Rik, SPBC25, SPC25, NDC80 kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae), spindle pole body component 25 homolog, spindle pole body component 25 homolog (S. cerevisiae)
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-224 of human SPC25 (NP_065726.1).,, Sequence:, ANKANAERLKRLQKSADLYKDRLGLEIRKIYGEKLQFIFTNIDPKNPESPFMFSLHLNEARDYEVSDSAPHLEGLAEFQENVRKTNNFSAFLANVRKAFTATVYN
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 57405
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus