Få mere at vide
Brady™ SPC Wall Mounted Roll Dispenser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Yellow |
| Materiale | Steel |
| Type | SPC Accessories |
| Til brug med (udstyr) | 50 cm rulle |
| Emballagemængde | 1 Ea. |
| Bredde (metrisk) | 50 cm |
| Vægt (metrisk) | 1500 g |