Få mere at vide
Brady™ SPC Static Roll Dispenser
Artikelnummer. 16255492
Skift visning
Til brug med (udstyr):
50 cm rulle
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16255492 50 cm rulle
1 options
Artikelnummer. 16255492 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 830952
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Strong steel construction, yet lightweight and mobile.
Tekniske data
Farve Silver
Materiale Steel
Type SPC Accessories
Til brug med (udstyr) 50 cm rulle
Emballagemængde 1 Ea.
Bredde (metrisk) 50 cm
Vægt (metrisk) 4200 g