Få mere at vide
Brady™ SPC™ MRO315-P-E Absorbenter MRO Plus Perforeret Absorberende Rulle
Beskrivelse
MRO315-P-E er en 2-lags, grå, mellemtung, bundet og perforeret universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
- Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
- Perforeret for nem brug og for at minimere spild.
- En universalsorbent af høj kvalitet til anvendelser, hvor en kombination af god absorption og øget styrke er nødvendig.
- Ideel løsning til at fange oversprøjt, der kommer fra maskiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 19.285 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 73 L |
| Type | Absorberende rulle |
| Model- | Universel sorbent |
| Længde (engelsk) | 150.919 ft. |
| Længde (metrisk) | 46 m |
| Bredde (engelsk) | 14,96 tommer |
| Bredde (metrisk) | 38 cm |
| Alternativt varenummer | MRO315-P-E |