Beskrivelse
MRO30-P-E er en 2-lags, grå, tung, bundet og perforeret universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
- Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
- Perforeret for nem brug og for at minimere spild.
- En universalsorbent af høj kvalitet til anvendelser, hvor en kombination af god absorption og øget styrke er nødvendig.
- Ideel løsning til at fange oversprøjt, der kommer fra maskiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 48,871 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 185 L |
| Type | Absorberende rulle |
| Model- | Universel sorbent |
| Længde (engelsk) | 150.919 ft. |
| Længde (metrisk) | 46 m |
| Bredde (engelsk) | 29,921 tommer |
| Bredde (metrisk) | 76 cm |
| Alternativt varenummer | MRO30-P-E |