Få mere at vide
Brady™ SPC™ MRO30-DP-E Absorbenter MRO Plus Perforeret Absorberende Rulle
Artikelnummer. 30533357 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
48,871 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533357 48,871 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533357 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2472.50 DKK
    2183.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 288.88 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MRO30-DP-E er en 2-lags, grå, tung, bundet og dobbelt perforeret universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv. Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
MRO30-DP-E er en 2-lags, grå, tung, bundet og dobbelt perforeret universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
  • Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
  • Perforeret på midten og på tværs for nem brug og for at minimere spild.
  • En universalsorbent af høj kvalitet til anvendelser, hvor en kombination af god absorption og øget styrke er nødvendig.
  • Ideel løsning til at fange oversprøjt, der kommer fra maskiner.
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 48,871 gal.
Kapacitet (metrisk) 185 L
Type Absorberende rulle
Model- Universel sorbent
Længde (engelsk) 150.919 ft.
Længde (metrisk) 46 m
Bredde (engelsk) 29,921 tommer
Bredde (metrisk) 76 cm
Alternativt varenummer MRO30-DP-E