Få mere at vide
Brady™ SPC™ MRO15-E Absorbents MRO Plus Absorberende Rulle
Beskrivelse
MRO15-E er en 2-lags, grå, tung, bundet universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
- Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
- En universalsorbent af høj kvalitet til anvendelser, hvor en kombination af god absorption og øget styrke er nødvendig.
- Ideel løsning til at fange oversprøjt, der kommer fra maskiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 24,304 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 92 L |
| Type | Absorberende rulle |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Universel sorbent |
| Længde (engelsk) | 150.919 ft. |
| Længde (metrisk) | 46 m |
| Bredde (engelsk) | 14,96 tommer |
| Bredde (metrisk) | 38 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?