Få mere at vide
Brady™ SPC Metal Spill Center (empty)
Beskrivelse
Contains:
- 3 shelves for dispenser boxes
- 1 roll holder for sorbents
- Mounting facilities for both stock and disposal bags
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Yellow |
| Materiale | Steel |
| Type | SPC Accessories |
| Emballagemængde | 1 Ea. |
| Dimensioner (L x B x H) | 680 x 560 x 1500 mm |
| Højde (metrisk) | 1500.00 mm |
| Dybde (metrisk) | 680.00 mm |
| Vægt (metrisk) | 35,000 g |