Få mere at vide
Brady™ SPC™ GP200-M Absorbents Generelle absorberende puder
Artikelnummer. 30533345 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
41,739 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533345 41,739 gal.
1 options
Codice prodotto. 30533345 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 813813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1311.50 DKK
    1154.02 DKK / Pakke med 200
    Spare 157.48 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
GP200-M er en 1-lags, grå, let, bundet og perforeret universel sorbentpude, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv. Absorberer op til 18 gange sin egen vægt. Takket være MAXX-teknologien kræves der mindre materiale for at absorbere mere væske, så du betaler mindre for bortskaffelse.
GP200-M er en 1-lags, grå, let, bundet og perforeret universel sorbentpude, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
  • Absorberer op til 18 gange sin egen vægt.
  • Takket være MAXX-teknologien kræves der mindre materiale for at absorbere mere væske, så du betaler mindre for bortskaffelse.
  • Overlegen finish giver mere slidstyrke og mindre fnug.
  • Pakket i en kasse for nem håndtering og opbevaring.
  • Ideel til industrielle anvendelser, hvor lav pris og høj absorptionsevne er nødvendig.
Specifica
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 41,739 gal.
Kapacitet (metrisk) 158 L
Type Absorberende pude
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik
Model- Universel sorbent
Længde (engelsk) 19,69 tommer
Længde (metrisk) 50 cm
Bredde (engelsk) 15,74 tommer
Bredde (metrisk) 40 cm
Alternativt varenummer GP200-M
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.