Få mere at vide
Brady™ SPC™ GP152-P-E Absorbents Generelle Absorberende Rulle
Artikelnummer. 30533338 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
50,72 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533338 50,72 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533338 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2064.00 DKK
    1823.20 DKK / Pakke med 2
    Spare 240.80 DKK
    11% Slukket
På lager
GP152-P-E er 1-lags, grå, mellemvægt, bundne og perforerede universelle sorbentruller, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv. Stærkt og holdbart produkt med en overlegen finish og mindre fnug for forbedret slidmodstand.
GP152-P-E er 1-lags, grå, mellemvægt, bundne og perforerede universelle sorbentruller, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
  • Stærkt og holdbart produkt med en overlegen finish og mindre fnug for forbedret slidmodstand.
  • Ideelt til at dække et stort overfladeareal for hurtig rengøring af spild, lækager og dryp.
  • Velegnet til industrielle anvendelser, hvor lav pris og høj absorptionsevne er nødvendig.
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 50,72 gal.
Kapacitet (metrisk) 192 L
Type Absorberende rulle
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik
Model- Universel sorbent
Længde (engelsk) 144.357 ft.
Længde (metrisk) 44 m
Bredde (engelsk) 1,89 tommer
Bredde (metrisk) 48 cm
Alternativt varenummer GP152-P-E