Få mere at vide
Brady™ SPC™ GP150-P-E Absorbents General Purpose Absorbent Roll
:
GP150-P-E Alternate Part Number
Beschreibung
GP150-P-E is a 1-ply, grey, medium weight, bonded universal sorbent roll that absorbs industrial liquids including oils, water, solvents, coolants, etc.
- Strong and durable product with a superior finish with less lint for improved abrasion resistance.
- Ideal to cover a large surface area for fast clean up of spills, leaks and drips.
- Suited for industrial applications where low cost and high absorbency are required.
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Gray |
| Kapacitet (engelsk) | 50.72 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 192 L |
| Type | Absorbent Roll |
| Til brug med (applikation) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics |
| Model- | Universal Sorbent |
| Længde (engelsk) | 144.357 ft. |
| Længde (metrisk) | 44 m |
| Bredde (engelsk) | 37.795 in. |
| Bredde (metrisk) | 96 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur