Beskrivelse
GP150-E er en 1-lags, grå, mellemtung, bundet universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
- Stærkt og holdbart produkt med en overlegen finish og mindre fnug for forbedret slidmodstand.
- Ideelt til at dække et stort overfladeareal for hurtig rengøring af spild, lækager og dryp.
- Velegnet til industrielle anvendelser, hvor lav pris og høj absorptionsevne er nødvendig.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 50,72 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 192 L |
| Type | Absorberende rulle |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Universel sorbent |
| Længde (engelsk) | 144.357 ft. |
| Længde (metrisk) | 44 m |
| Bredde (engelsk) | 37,795 tommer |
| Bredde (metrisk) | 96 cm |
| Vis mere |