Få mere at vide
Brady™ SPC™ BM30X-E Absorbents BattleMat Absorberende Rulle
Beskrivelse
BM30X-E er en 2-lags, grå-sort, tung, bundet universel sorbentmåtte med camouflagemønster, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
- Camouflagemønsteret skjuler snavs og reducerer for tidlig udskiftning.
- Slidbestandigt toplag for ekstra styrke og holdbarhed.
- Ideel til brug på gangbroer, produktions- og maskinområder, under samlebånd osv.
- Giver sikkert fodfæste og er ideel til områder med moderat fodtrafik.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 51.249 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 194 L |
| Type | Absorberende rulle |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Absorberende tæppe og måtte |
| Længde (engelsk) | 150.919 ft. |
| Længde (metrisk) | 46 m |
| Bredde (engelsk) | 29,921 tommer |
| Bredde (metrisk) | 76 cm |
| Vis mere |