Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende stærke Xtra absorberende puder
Artikelnummer. 30533381 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
22,19 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533381 22,19 gal.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30533381 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1214.80 DKK
    1071.52 DKK / Pakke med 100
    Spare 143.28 DKK
    11% Slukket
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
UXT300-E er en 3-lags, grå, mellemtung, bundet og perforeret universal sorbentpude, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv. Holdbart dækmateriale giver ekstra styrke og fremmer længere brug.
UXT300-E er en 3-lags, grå, mellemtung, bundet og perforeret universal sorbentpude, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
  • Holdbart dækmateriale giver ekstra styrke og fremmer længere brug.
  • Fnugfri og derfor ideel til at tørre værktøj eller maskindele af.
  • Blød og smidig sorbent gør den nem at bruge.
  • Perforeringer gør, at du kun kan bruge det, du har brug for, for at minimere spild.
  • Den ideelle sorbent til industrielle anvendelser, der kræver holdbarhed eller slidbestandighed.
Spezifikation
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 22,19 gal.
Kapacitet (metrisk) 84 L
Type Absorberende pude
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik
Model- Universel sorbent
Længde (engelsk) 19,69 tommer
Længde (metrisk) 50 cm
Bredde (engelsk) 15,74 tommer
Bredde (metrisk) 40 cm
Alternativt varenummer UXT300-E
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.