Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende servietter
Artikelnummer. 30533312 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
105,822 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533312 105,822 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533312 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    889.00 DKK
    782.22 DKK / Pakke med 500
    Spare 106.78 DKK
    12% Slukket
På lager
SW1200 er en 1-lags, blå universel sorbentserviet, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv. Ingen vaskeomkostninger sammenlignet med genanvendelige servietter betyder lavere pris pr. aftørring. Sikker at bruge, eliminerer engangsbrug risikoen for forurening fra tidligere brugere, hvilket er et potentielt problem med genbrugsvådservietter.
SW1200 er en 1-lags, blå universel sorbentserviet, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
  • Ingen vaskeomkostninger sammenlignet med genanvendelige servietter betyder lavere pris pr. aftørring.
  • Sikkert at bruge – engangsbrug eliminerer risikoen for forurening fra tidligere brugere, hvilket er et potentielt problem med genbrugsvådservietter.
  • Absorberende mikrostruktur bevarer opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler og reducerer forbruget af dyre rengøringsmidler sammenlignet med bomulds- eller papirservietter.
  • Perfekt til rengøring af værktøj, maskindele eller små dryp.
Tekniske data
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 105,822 gal.
Kapacitet (metrisk) 48 L
Type Absorberende servietter
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, maritim, olie og gas, farmaceutisk, lager og logistik
Model- Wipe
Bredde (engelsk) 12,598 tommer
Bredde (metrisk) 32 cm
Højde (engelsk) 12,598 tommer
Højde (metrisk) 36 cm
Alternativt varenummer SW1200