Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Universal Refill Kit til Spill Kaddie
Artikelnummer. 30533350 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
15.850 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533350 15.850 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533350 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 830753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2778.90 DKK
    2450.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 327.93 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Genopfyldningssæt til SKA-CART.
  • Genopfyldningssæt til SKA-CART
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 15.850 gal.
Type Refill Kit
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik
Inkluderer 1 dobbelt perforeret rulle (37 cm x 23 m), 2 Socs (7,6 x 122 cm), 1 Soc (7,6 x 366 cm), 6 puder (25 x 25 cm), 1 par handsker, 1 par beskyttelsesbriller og 2 affaldsposer
Model- Universel sorbent
Alternativt varenummer SKA-CART-RF