Beskrivelse
- Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug
- Nedbrydes ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den absorberede væske
- Grøn farve advarer medarbejderne om, at produktet bruges til farlige væsker
- Grøn farve gør det også muligt for brugeren at identificere og adskille farligt affald til bortskaffelse, hvilket resulterer i lavere bortskaffelsesomkostninger
- Perforeret på midten og på tværs for at muliggøre brug af præcis den rette mængde materiale til at reducere spild
- Perfekt til at rense kemiske spild eller til brug i laboratorier
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Kapacitet (engelsk) | 10,303 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 39 L |
| Type | Absorberende rulle |
| Model- | Kemisk sorbent |
| Længde (engelsk) | 75.459 ft. |
| Længde (metrisk) | 23 m |
| Bredde (engelsk) | 14,57 tommer |
| Bredde (metrisk) | 37 cm |
| Alternativt varenummer | UN295-DPS-E-KADDIE |