Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbenter Universal Plus Kemisk Inert Kemisk Rulle
Artikelnummer. 30533375 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
3,17 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533375 3,17 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533375 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 834177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.40 DKK
    206.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.48 DKK
    12% Slukket
På lager
Ensidet spunbinding giver ekstra styrke samt lavere fnug. Kemisk inert nedbrydes produktet ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den adsorbede væske. Grøn farve advarer medarbejderne om, at produktet bruges til farlige væsker.
Ensidet spunbinding giver ekstra styrke samt lavere fnug.
  • Kemisk inert nedbrydes produktet ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den adsorbede væske.
  • Grøn farve advarer medarbejderne om, at produktet bruges til farlige væsker.
Tekniske data
Farve Grøn
Kapacitet (engelsk) 3,17 gal.
Kapacitet (metrisk) 12.00 L
Type Absorberende rulle
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik
Model- Kemisk sorbent
Længde (engelsk) 49.21 ft.
Længde (metrisk) 15 m
Bredde (engelsk) 7,48 tommer
Bredde (metrisk) 19 cm
Alternativt varenummer UN295-P