Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Universal Plus kemisk rulle
Artikelnummer. 30533377 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
23 m
46 m
Bredde (metrisk):
38 cm
76 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
30533377 23 m 38 cm
30533351 46 m 38 cm
30533347 46 m 76 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30533377 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.20 DKK
    800.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 104.48 DKK
    11% Slukket
På lager
En 2-lags, grøn, mellemtung, bundet og dobbeltperforeret kemisk sorbentrulle, der absorberer kemikalier og farlige væsker. Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug. Nedbrydes ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den absorberede væske.
En 2-lags, grøn, mellemtung, bundet og dobbelt perforeret kemisk sorbentvals, der absorberer kemikalier og farlige væsker.
  • Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
  • Nedbrydes ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den absorberede væske.
  • Grøn farve advarer medarbejderne om, at produktet bruges til farlige væsker.
  • Grøn farve gør det også muligt for brugeren at identificere og adskille farligt affald til bortskaffelse, hvilket resulterer i lavere bortskaffelsesomkostninger.
  • Perforeret på midten og på tværs for at muliggøre brug af præcis den rette mængde materiale til at reducere spild.
  • Perfekt til at rydde op efter kemikaliespild eller til brug i laboratorier.
Tekniske data
Farve Grøn
Kapacitet (engelsk) 10,303 gal.
Kapacitet (metrisk) 39 L
Type Absorberende rulle
Model- Kemisk sorbent
Længde (engelsk) 75.459 ft.
Længde (metrisk) 23 m
Bredde (engelsk) 14,96 tommer
Bredde (metrisk) 38 cm
Alternativt varenummer UN15-DPS-E