Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Universal Plus kemisk rulle
Beskrivelse
En 2-lags, grøn, mellemtung, bundet og dobbelt perforeret kemisk sorbentvals, der absorberer kemikalier og farlige væsker.
- Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
- Nedbrydes ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den absorberede væske.
- Grøn farve advarer medarbejderne om, at produktet bruges til farlige væsker.
- Grøn farve gør det også muligt for brugeren at identificere og adskille farligt affald til bortskaffelse, hvilket resulterer i lavere bortskaffelsesomkostninger.
- Perforeret på midten og på tværs for at muliggøre brug af præcis den rette mængde materiale til at reducere spild.
- Perfekt til at rydde op efter kemikaliespild eller til brug i laboratorier.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Kapacitet (engelsk) | 40,947 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 155 L |
| Type | Absorberende rulle |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Kemisk sorbent |
| Længde (engelsk) | 150.919 ft. |
| Længde (metrisk) | 46 m |
| Bredde (engelsk) | 14,96 tommer |
| Bredde (metrisk) | 38 cm |
| Vis mere |