Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende Universal Plus kemiske puder
Beskrivelse
En 2-lags, grøn, mellemtung, bundet kemisk sorbentpude, der absorberer kemikalier og farlige væsker.
- Ensidet spunbound giver ekstra styrke samt mindre fnug.
- Nedbrydes ikke eller forårsager en farlig kemisk reaktion med den absorberede væske.
- Grøn farve advarer medarbejderne om, at produktet bruges til farlige væsker.
- Grøn farve gør det også muligt for brugeren at identificere og adskille farligt affald til bortskaffelse, hvilket resulterer i lavere bortskaffelsesomkostninger.
- Perforeret for mere fleksibilitet – brug kun det, du har brug for, og minimer spild.
- Perfekt til at rydde op efter kemikalieudslip eller til brug i laboratorier.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Kapacitet (engelsk) | 20,341 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 77 L |
| Type | Absorberende pude |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Kemisk sorbent |
| Længde (engelsk) | 11,811 tommer |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,811 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Vis mere |