Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorptionsstoffer Universal Plus Kemisk Boom
Beskrivelse
En kemisk sorbentbom, der bruges til at absorbere og indeholde kemikalier, farlige væsker samt olier og vandbaserede væsker.
- Stærk, holdbar ydre hylster holder det absorberende materiale intakt inde i bommen.
- Det indre reb giver styrke, når bommen udløses og hentes.
- Fire hæfteklips i kritisk spændingsområde øger styrken og forhindrer bommen i at sprække under udtagning.
- Metalklips og ringe muliggør sammenkobling af flere bomme.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå, Grøn |
| Kapacitet (engelsk) | 68,95 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 261 L |
| Type | Absorberende boom |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Kemisk sorbent |
| Længde (engelsk) | 9.843 ft. |
| Længde (metrisk) | 3 m |
| Diameter (engelsk) | 7,874 tommer |
| Diameter (metrisk) | 20,00 cm |
| Vis mere |