Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende spildbakker
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
40 l
60 l
Længde (metrisk):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
80,5 cm
Vægt (metrisk):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Beskrivelse
- Til absorbenter og spildkontrol
Specifications
Specifications
| Farve | Gul, sort |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Spildbakke |
| Til brug med (applikation) | Drikkevarer og fødevareforarbejdning, Kemi, Sundhedspleje, Fremstilling, Farmaceutisk, Laboratorie |
| Længde (engelsk) | 15.748 tommer. |
| Længde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (engelsk) | 23.622 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 60 cm |
| Show More |