Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende spildbakker
Artikelnummer. 17891745 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
40 l
60 l
Længde (metrisk):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
80,5 cm
Vægt (metrisk):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Vægt (metrisk)
17891745 40 l 80 cm 60 cm 6,5 kg
17801755 20 l 40 cm 60 cm 3 kg
17881745 30 l 40,5 cm 80,5 cm 4,5 kg
17821755 60 l 100 cm 60 cm 9 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17891745 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 306709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2053.30 DKK
    1914.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.26 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Spildbakke med sort bund og gul platform.
  • Til absorbenter og spildkontrol
Tekniske data
Farve Gul, sort
Kapacitet (engelsk) 10,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 40 l
Materiale Polyethylen
Type Spildbakke
Til brug med (applikation) Drikkevarer og fødevareforarbejdning, Kemi, Sundhedspleje, Fremstilling, Farmaceutisk, Laboratorie
Længde (engelsk) 31.496 tommer.
Længde (metrisk) 80 cm
Bredde (engelsk) 23.622 tommer.
Bredde (metrisk) 60 cm
Højde (engelsk) 6.102 tommer.
Vægt (engelsk) 14.3 lb.
Vægt (metrisk) 6,5 kg
Alternativt varenummer SPTY-40-YL-BK