Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende spildbakker
Artikelnummer. 17821755
Kapacitet (metrisk):
20 l
30 l
40 l
60 l
Længde (metrisk):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
80,5 cm
Vægt (metrisk):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Artikelnummer. 17821755
Brand: Brady™ 306710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spildbakke med sort bund og gul platform.
  • Til absorbenter og spildkontrol
Tekniske data
Farve Gul, sort
Kapacitet (engelsk) 15,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 60 l
Materiale Polyethylen
Type Spildbakke
Til brug med (applikation) Drikkevarer og fødevareforarbejdning, Kemi, Sundhedspleje, Fremstilling, Farmaceutisk, Laboratorie
Længde (engelsk) 39,37 tommer.
Længde (metrisk) 100 cm
Bredde (engelsk) 23.622 tommer.
Bredde (metrisk) 60 cm
Højde (engelsk) 6,89 tommer.
Vægt (engelsk) 19.8 lb.
Vægt (metrisk) 9 kg
Alternativt varenummer SPTY-60-YL-BK