Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende spildsæt beholder - ekstra stor
Artikelnummer. 30533363 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Large
Artikelnummer. Størrelse
30533363 X-Large
1 options
Artikelnummer. 30533363 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5477.10 DKK
    4842.45 DKK / 1 sæt
    Spare 634.65 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
SC-XLBIN er en ekstra stor beholder lavet af kemisk og vandafvisende polyethylen. Ideelt til at skabe dine egne speciallavede nødhjælpssæt. Stor nok til at rumme masser af sorbenter samt værktøj eller mindre udstyr.
SC-XLBIN er en ekstra stor beholder lavet af kemisk og vandafvisende polyethylen.
  • Ideelt til at skabe dine egne speciallavede nødhjælpssæt.
  • Stor nok til at rumme masser af sorbenter samt værktøj eller mindre udstyr.
Tekniske data
Farve Orange
Materiale Polyethylen
Type Spildpakke-beholder
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik
Størrelse X-Large
Vægt (metrisk) 32.5 kg
Alternativt varenummer SC-XLBIN