Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende væsker spilder inddæmningsbås, QuickBerm stiv lås
Artikelnummer. 30533386
Skift visning
Kapacitet (metrisk) sump:
662 l
890 l
2820 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) sump
30533386 662 l
30533325 890 l
30533399 2820 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30533386 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 198531
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den ekstremt holdbare Rigid-Lock QuickBerm tilbyder øjeblikkelig, sikker udsættelse og spildparathed. Den indbyggede Rigid-Lock-vægstøtte maksimerer brugbar plads inde i voldspladsen og reducerer betydeligt snublerisikoen på voldens perimeter.
Den ekstremt holdbare Rigid-Lock QuickBerm tilbyder øjeblikkelig, sikker udsættelse og spildparathed.
  • Den indbyggede Rigid-Lock-vægstøtte maksimerer brugbar plads inde i voldspladsen og reducerer betydeligt snublerisikoen på voldens perimeter.
  • Det højtydende materiale kan tåle et bredt udvalg af kemikalier, herunder petroleum, olier, fedt og de fleste syrer, samt en bred UV-modstand – holdbar nok til langvarig slid.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) Sump 174.882 gal.
Kapacitet (metrisk) sump 662 l
Farve Sort
Materiale PVC-belagt stof
Type Inddæmningsberm
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, regering, sundhedsvæsen, produktion, søfart, massetransport, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik
Model- Udspildsinddæmning
Længde (engelsk) 6.667 ft.
Længde (metrisk) 2.03 m
Bredde (engelsk) 4.665 ft.
Bredde (metrisk) 1.42 m
Højde (engelsk) 12,008 tommer
Højde (metrisk) 30.50 cm
Alternativt varenummer SB-QB-RL21