Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende SlikStopper afløbsdæksel
Artikelnummer. 30533334 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 cm
60 cm
90 cm
110 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
30533334 110 cm
30533327 50 cm
30533315 60 cm
30533328 90 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30533334 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 196471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6433.90 DKK
    5692.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 741.81 DKK
    11% Slukket
På lager
PU50 er en afløbsforsegling, lavet af fleksibel polyurethan, der lukker afløb. Modstandsdygtig over for vand, olier og mange kemikalier. Gul farve for høj synlighed. Genanvendelig efter rengøring med sæbe og vand. Fungerer bedst på glatte overflader. En kraftig afløbsforsegling, der tætner, dræner tæt og holder spild ude!
PU50 er en afløbsforsegling, lavet af fleksibel polyurethan, der lukker afløb.
  • Modstandsdygtig over for vand, olier og mange kemikalier.
  • Gul farve for høj synlighed. Genanvendelig efter rengøring med sæbe og vand.
  • Fungerer bedst på glatte overflader.
  • En kraftig afløbsforsegling, der tætner, dræner tæt og holder spild ude!
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Polyurethan
Type Afløbsdæksel
Til brug med (applikation) Kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, kollektiv transport, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik
Længde (engelsk) 43,307 tommer
Længde (metrisk) 110 cm
Bredde (engelsk) 43,307 tommer
Bredde (metrisk) 110 cm
Alternativt varenummer PU110