Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende SlikStopper afløbsdæksel
Artikelnummer. 30533327
Skift visning
Længde (metrisk):
50 cm
60 cm
90 cm
110 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
30533327 50 cm
30533315 60 cm
30533328 90 cm
30533334 110 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30533327 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 196468
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PU50 er en afløbsforsegling, lavet af fleksibel polyurethan, der lukker afløb. Modstandsdygtig over for vand, olier og mange kemikalier. Gul farve for høj synlighed. Genanvendelig efter rengøring med sæbe og vand. Fungerer bedst på glatte overflader. En kraftig afløbsforsegling, der tætner, dræner tæt og holder spild ude!
PU50 er en afløbsforsegling, lavet af fleksibel polyurethan, der lukker afløb.
  • Modstandsdygtig over for vand, olier og mange kemikalier.
  • Gul farve for høj synlighed. Genanvendelig efter rengøring med sæbe og vand.
  • Fungerer bedst på glatte overflader.
  • En kraftig afløbsforsegling, der tætner, dræner tæt og holder spild ude!
Tekniske data
Farve Gul, Sort
Materiale Polyurethan
Type Afløbsdæksel
Længde (engelsk) 19,685 tommer
Længde (metrisk) 50 cm
Bredde (engelsk) 19,685 tommer
Bredde (metrisk) 50 cm
Alternativt varenummer PU50