Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbenter SitePoint Tom mobilenhed
Beskrivelse
- Har to (200 mm) hjul til mobilitet og forankringspunkter til fast installation
- Meget tilpasselig
- Fastgør genstande til bagpladen ved hjælp af selvskærende skruer eller bolte
- Velegnet til indendørs eller udendørs brug
- Fuldt genanvendelig og kemikaliebestandig
- Indeholder tre forankringspunkter på basen, så enheden kan boltes til jorden for at undgå vognbevægelse uden tilladelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul, hvid |
| Kapacitet (engelsk) | 26,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Materiale | MDPE |
| Type | Spildsæt |
| Format | Spildsæt |
| Til brug med (applikation) | Drikkevarer og fødevareforarbejdning, Kemi, Sundhedspleje, Maritim, Olie og Gas, Farmaceutisk, Lager |
| Dimensioner (L x B) | 5.95 x 75.5 cm |
| Længde (engelsk) | 2,3 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5.95 cm |
| Vis mere |