Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbenter SitePoint Chemical Maintenance Kit
Artikelnummer. 17811755
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
26,4 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
17811755 26,4 gal.
1 options
Artikelnummer. 17811755 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 309080
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at flytte spildkontroludstyr tæt på specifikke risici. Har to gummihjul til nem transport af vognen til hvor end det er nødvendigt, hvilket er særligt ideelt til vedligeholdelsesaktiviteter, på byggepladser og andre midlertidige steder.
  • Belastet SitePoint Mobile Unit med egnede produkter til oprensning af almindeligt spild
  • Har to (200 mm) hjul til mobilitet og forankringspunkter til fast installation
  • Fastgør genstande til bagpladen ved hjælp af selvskærende skruer eller bolte
  • Velegnet til indendørs eller udendørs brug
  • Indeholder tre forankringspunkter på basen, så enheden kan boltes til jorden for at undgå vognbevægelse uden tilladelse
Tekniske data
Farve Gul, hvid
Kapacitet (engelsk) 26,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 L
Materiale MDPE
Type Spildsæt
Format Spildsæt
Til brug med (applikation) Drikkevarer og fødevareforarbejdning, Kemi, Sundhedspleje, Maritim, Olie og Gas, Farmaceutisk, Lager
Inkluderer SitePoint mobilenhed, kemikalierefill, vægmonteret rulledispenser (50 cm bred), opbevaringsenhed til handsker, opbevaringsenhed til beskyttelsesbriller, A4-skilteholder, fiksering
Længde (engelsk) 2,3 tommer.
Længde (metrisk) 5.95 cm
Bredde (engelsk) 29.724 tommer.
Bredde (metrisk) 75.5 cm
Højde (metrisk) 172.5 cm
Dybde (metrisk) 5.95 cm
Vægt (engelsk) 35.3 lb.
Vægt (metrisk) 16 kg
Alternativt varenummer SPHS1-BB1-YE-CHEM