Beskrivelse
- Premium absorberende materiale lavet af 100% genanvendt materiale
- Optager effektivt kulbrinter, vandbaserede væsker og de mest aggressive kemikalier
- Certificeret sikker til deponering
- Let og let at implementere
- Enkeltposer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 7 gal. |
| Type | Universel sorbent |
| Format | Granulær absorberende |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Ikke-slibende |
| Størrelse | 33.00 (W) x 58.00 (H) x 15.00 cm (D) |
| Bredde (engelsk) | 12,99 tommer |
| Bredde (metrisk) | 33 cm |
| Højde (engelsk) | 22,83 tommer |
| Højde (metrisk) | 58 cm |
| Vis mere |