Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents udendørs spildsæt, vedligeholdelse
Artikelnummer. 30533371 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
32,34 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533371 32,34 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533371 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 321691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7444.40 DKK
    6546.31 DKK / 1 sæt
    Spare 898.09 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Spildsæt designet til udendørs opbevaring af spildudstyr. Indeholder absorberende stoffer til at rense industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
  • Hængslet låg beskytter sikkert indvendigt mod barske vejrforhold
  • Det praktiske integrerede lågrum tillader nødvendige værnemidler
  • Kan låses, hvis det er nødvendigt
Tekniske data
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 32,34 gal.
Type Spildningssæt
Til brug med (udstyr) Brug som spildsæt eller som sorbentopbevaring og dispenseringsstation
Inkluderer 1 x grusbeholder, 100 x GP100-M puder, 10 x AW412 Socs 122 cm, 5 x AW1818 puder, 1 x par SPK-HANDSCH-HAZ handsker, 1 x par SPK-BRIL briller, 5 x BAG-DIS-YEL affaldsposer
Model- Universel sorbent
Bredde (engelsk) 39,37 tommer
Bredde (metrisk) 1000 mm
Højde (engelsk) 26,22 tommer
Højde (metrisk) 666 mm
Dybde (engelsk) 29,53 tommer
Dybde (metrisk) 750 mm
Alternativt varenummer SKA-220